Stampa…
Verde Bromocresolo sale sodico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB1187-100G BIB1187-25G BIB1187-5G
APOSBIB1187-100GEA 83 EUR
APOSBIB1187-100G APOSBIB1187-25G APOSBIB1187-5G
Verde Bromocresolo sale sodico
Verde Bromocresolo sale sodico
Formula: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Punto di fusione: 230 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00148898
CAS Number: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4