Stampa…
Sodium-2-bromoethanesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB1184-100G BIB1184-1KG BIB1184-500G
APOSBIB1184-100GEA 43.5 EUR
APOSBIB1184-100G APOSBIB1184-1KG APOSBIB1184-500G
Sodium-2-bromoethanesulphonate
Sodium-2-bromoethanesulphonate
Formula: C₂H₅BrO₃S
Punto di fusione: 283 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007530
CAS Number: 4263-52-9