Stampa…
5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-N-acetyl-beta-D-glucosaminide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside, X-beta-D-GlcNAc
BIB1175-1G BIB1175-500MG BIB1175-5G
APOSBIB1175-1GEA 109 EUR
APOSBIB1175-1G APOSBIB1175-500MG APOSBIB1175-5G
5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-N-acetyl-beta-D-glucosaminide
5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-N-acetyl-beta-D-glucosaminide
Formula: C₁₆H₁₈BrClN₂O₆
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00040631
CAS Number: 4264-82-8