Stampa…
Deossi-Big CHAP (N, N-Bis [3 - (D-gluconamido) propil] deosicolamide)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Deoxy-bigchap
BIB1156-1G BIB1156-250MG
APOSBIB1156-1GEA 328 EUR
APOSBIB1156-1G APOSBIB1156-250MG
Deossi-Big CHAP (N, N-Bis [3 - (D-gluconamido) propil] deosicolamide)
Deoxy-big CHAP (N,N-bis[3-(D-gluconamido)propyl]deoxycholamide)
Formula: C₄₂H₇₅N₃O₁₅
Peso molecolare: 862,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00161482
CAS Number: 86303-23-3