Stampa…
Bicina ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
BIB1151-100G BIB1151-1KG BIB1151-2.5KG
APOSBIB1151-100GEA 21.9 EUR
APOSBIB1151-100G APOSBIB1151-1KG APOSBIB1151-2.5KG
Bicina ≥99%
Bicine
Biological buffer - useful range 7.6 - 9.0. Recommended for low temperature work.
Formula: C₆H₁₃NO₄
Peso molecolare: 163.17 g/mol
Punto di fusione: 190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004295
CAS Number: 150-25-4
EINECS: 205-755-1