Stampa…
N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride, BAPNA, BANI, Bz-DL-Arg-pNA·HCl
BIB1056-1G BIB1056-5G
APOSBIB1056-1GEA 51 EUR
APOSBIB1056-1G APOSBIB1056-5G
N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride
N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride
Chromogenic substrate for trypsin and other proteolytic enzymes.
Formula: C₁₉H₂₃ClN₆O₄
Peso molecolare: 434,881 g/mol
Punto di fusione: 272…276 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00012846
CAS Number: 911-77-3