Stampa…
Blu bromofenolo
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
BIB1005-10G BIB1005-25G
APOSBIB1005-10GEA 55.3 EUR
APOSBIB1005-10G APOSBIB1005-25G
Blu bromofenolo
Blu bromofenolo
Formula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Peso molecolare: 669,97 g/mol
Punto di fusione: 279 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005875
CAS Number: 115-39-9