Stampa…
4-Bromo-A-23187
Fornitore: Apollo Scientific
BIB1001-1MG BIB1001-5MG
APOSBIB1001-1MGEA 144 EUR
APOSBIB1001-1MG APOSBIB1001-5MG
4-Bromo-A-23187
4-Bromo-A-23187
Calcium ionophore, analog of calcium ionophore A23187.
Formula: C₂₉H₃₆BrN₃O₆
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 76455-48-6