Stampa…
Acido 2-[Bis(2-idrossietil)amino]etansolfonico ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: BES, 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)ethanesulphonic acid, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-ethanesulphonic acid
BIB0146-100G BIB0146-1KG BIB0146-500G
APOSBIB0146-100GEA 36.4 EUR
APOSBIB0146-100G APOSBIB0146-1KG APOSBIB0146-500G
Acido 2-[Bis(2-idrossietil)amino]etansolfonico ≥99%
Acido 2-[Bis(2-idrossietil)amino]etansolfonico
Biological buffer - useful range 6.4 - 7.8
Formula: C₆H₁₅NO₅S
Punto di fusione: 153…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007533
CAS Number: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5