Stampa…
Bacitracin
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB0106-25G BIB0106-5G
APOSBIB0106-25GEA 114 EUR
APOSBIB0106-25G APOSBIB0106-5G
Bacitracin
Bacitracin
Bacitracin is active against gram-positive bacteria.
  • Approx. 75,000 units/g
Formula: C₆₆H₁₀₃N₁₇O₁₆S₁
Punto di fusione: 221…225 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00062640
CAS Number: 1405-87-4