Stampa…
Giallo di alizarina GG
Fornitore: Apollo Scientific
BIA9252-10G BIA9252-25G BIA9252-5G
APOSBIA9252-10GEA 36.4 EUR
APOSBIA9252-10G APOSBIA9252-25G APOSBIA9252-5G
Giallo di alizarina GG
Giallo di alizarina GG
C.I. 14025
Formula: C₁₃H₈N₃NaO₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044746
CAS Number: 584-42-9