Stampa…

α-Amanitin (from Amanita phalloides)

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

BIA8415-5MG BIA8415-1MG
APOSBIA8415-5MGEA 1300 EUR
APOSBIA8415-5MG APOSBIA8415-1MG
α-Amanitin (from Amanita phalloides)
α-Amanitin
Punto di fusione: 254…255 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 23109-05-9
EINECS: 245-432-2
UN: 3462
ADR: 6.1 II

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR