Stampa…
10,11-Dehydrocurvularin (from Penicillium citrinum)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIA4323-1MG BIA4323-5MG
APOSBIA4323-1MGEA 94.5 EUR
APOSBIA4323-1MG APOSBIA4323-5MG
10,11-Dehydrocurvularin (from Penicillium citrinum)
10,11-Dehydrocurvularin
Punto di fusione: 200 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 1095588-70-7