Stampa…
Artemisinin (from Artemisia annua)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Qinghaosu, Arteannuin, (3R,5aS,6R,8aS,9R,12S,12aR)-3,6,9-Trimethyloctahydro-12H-3,12-epoxy[1,2]dioxepino[4,3-i]isochromen-10(3H)-one
BIA4320-100MG BIA4320-250MG BIA4320-500MG
APOSBIA4320-100MGEA 183 EUR
APOSBIA4320-100MG APOSBIA4320-250MG APOSBIA4320-500MG
Artemisinin (from Artemisia annua)
Artemisinin
Formula: C₁₅H₂₂O₅
Punto di fusione: 156…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081057
CAS Number: 63968-64-9