Stampa…
Ascomycin
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3S,4R,5S,8R,9E,12S,14S,15R,16S,18R,19R,26aS)-8-Ethyl-5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,26a-hexadecahydro-5,19-dihydroxy-3-[(1E)-2-[(1R,3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]-1-methylethenyl]-14,16-dimethoxy-4,10,12,18-tetramethyl-15,19-epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclotricosine-1,7,20,21(4H,23H)-tetrone
BIA4317-50MG BIA4317-100MG
APOSBIA4317-50MGEA 109 EUR
APOSBIA4317-50MG APOSBIA4317-100MG
Ascomycin
Ascomycin
Formula: C₄₃H₆₉NO₁₂
Peso molecolare: 790 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD06198665
CAS Number: 104987-12-4