Stampa…
17-AAG
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIA4307-10MG BIA4307-25MG
APOSBIA4307-10MGEA 102 EUR
APOSBIA4307-10MG APOSBIA4307-25MG
17-AAG
17-AAG
Hsp90 inhibitor.
Formula: C₃₁H₄₃N₃O₈
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD04973892
CAS Number: 75747-14-7