Stampa…
Acriflavine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride-3,6-acridinediamine mixt, Acriflavinium chloride 3,6-Acridinediamine mix
BIA4303-100G BIA4303-25G
APOSBIA4303-100GEA 98.9 EUR
APOSBIA4303-100G APOSBIA4303-25G
Acriflavine 98%
Acriflavine
A mixture of 3,6-diamino-10-methylacridiniumchloride and 3,6-diaminoacridine.
Formula: C₂₇H₂₅ClN₆
Peso molecolare: 468,9806 g/mol
Punto di fusione: 179…181 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064307
CAS Number: 8048-52-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III