Stampa…
L-α-Aminoadipic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: L-2-Aminoadipic acid, (S)-2-Aminoadipic Acid
BIA4025-1G BIA4025-5G
APOSBIA4025-1GEA 35 EUR
APOSBIA4025-1G APOSBIA4025-5G
L-α-Aminoadipic acid
L-α-Aminoadipic acid
Formula: C₆H₁₁NO₄
Peso molecolare: 161,16 g/mol
Punto di fusione: 203…205 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002636
CAS Number: 1118-90-7