6-Azauracil
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione
Formula:
C₃H₃N₃O₂ Punto di fusione: 274…275 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006456 CAS Number: 461-89-2 EINECS: 207-318-0 |