Stampa…
H-Arg-AMC·2HCl
Fornitore: Apollo Scientific
BIA4020-1G BIA4020-500MG
APOSBIA4020-1GEA 364 EUR
APOSBIA4020-1G APOSBIA4020-500MG
H-Arg-AMC·2HCl
H-Arg-AMC·2HCl
Formula: C₁₆H₂₁N₅O₃·2HCl
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00155578
CAS Number: 113712-08-6