Stampa…
D-(+)-Arabitol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: D-Arabitol, (2R,4R)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
BIA4016-100G BIA4016-25G
APOSBIA4016-100GEA 299 EUR
APOSBIA4016-100G APOSBIA4016-25G
D-(+)-Arabitol
D-(+)-Arabitol
Producer of xylitol via biotransformation.
Formula: C₅H₁₂O₅
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004709
CAS Number: 488-82-4