Stampa…
4-Aminophenylphosphate sodium salt
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIA4012-100MG BIA4012-1G BIA4012-500MG
APOSBIA4012-100MGEA 72.5 EUR
APOSBIA4012-100MG APOSBIA4012-1G APOSBIA4012-500MG
4-Aminophenylphosphate sodium salt
4-Aminophenylphosphate sodium salt
Formula: C₆H₇NO₄P·Na·4.0H₂O
Punto di fusione: 176 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 108084-47-5