Stampa…
2-Aminoisobutyric acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: α-Aminoisobutyric acid, 2-Amino-2-methylpropionic acid, 2-Metilalanina, H-Aib-OH, 2-Methylalanine, 2-Amino-2-methylpropanoic acid
BIA4009-100G BIA4009-1KG BIA4009-250G
APOSBIA4009-100GEA 26.1 EUR
APOSBIA4009-100G APOSBIA4009-1KG APOSBIA4009-250G
2-Aminoisobutyric acid
2-Aminoisobutyric acid
Formula: C₄H₉NO₂
Peso molecolare: 103.12 g/mol
Punto di ebollizione: 204
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008049
CAS Number: 62-57-7
EINECS: 200-544-0
Merck Index: 13,00444