Stampa…
6-Aminoindoline dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIA4008-1G BIA4008-5G BIA4008-10G
APOSBIA4008-1GEA 109 EUR
APOSBIA4008-1G APOSBIA4008-5G APOSBIA4008-10G
6-Aminoindoline dihydrochloride
6-Aminoindoline dihydrochloride
Formula: C₈H₁₀N₂·2HCl
Peso molecolare: 207,10 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035181
CAS Number: 28228-73-1