Stampa…
7-Aminocephalosporanic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIA4007-10G BIA4007-5G
APOSBIA4007-10GEA 79.9 EUR
APOSBIA4007-10G APOSBIA4007-5G
7-Aminocephalosporanic acid
7-Aminocephalosporanic acid
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₅S
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005177
CAS Number: 957-68-6