Stampa…
L-Alanine-4-nitroanilide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIA4005-1G BIA4005-5G
APOSBIA4005-1GEA 65.4 EUR
APOSBIA4005-1G APOSBIA4005-5G
L-Alanine-4-nitroanilide hydrochloride
L-Alanine-4-nitroanilide hydrochloride
Formula: C₉H₁₂ClN₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00039088
CAS Number: 31796-55-1
EINECS: 250-811-0