Stampa…
Agmatine sulphate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIA4003-5G BIA4003-25G
APOSBIA4003-5GEA 21.9 EUR
APOSBIA4003-5G APOSBIA4003-25G
Agmatine sulphate
Agmatine sulphate
Formula: C₅H₁₄N₄
Punto di fusione: 231…238 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013109
CAS Number: 2482-00-0
EINECS: 219-617-3