Stampa…
Adonitolo
Fornitore: Apollo Scientific
BIA3219-250G BIA3219-50G
APOSBIA3219-250GEA 183 EUR
APOSBIA3219-250G APOSBIA3219-50G
Adonitolo
Adonitolo
Formula: HOH₂C(CH(OH))₃CH₂OH
Punto di fusione: 102…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064291
CAS Number: 488-81-3