Stampa…
7-Amino-4-methylcoumarin
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Amino-4-methyl-2-benzopyrone, Coumarin 440, Coumarin 120, AMC
BIA3001-1G BIA3001-500MG BIA3001-5G
APOSBIA3001-1GEA 58.2 EUR
APOSBIA3001-1G APOSBIA3001-500MG APOSBIA3001-5G
7-Amino-4-methylcoumarin
7-Amino-4-methylcoumarin
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,19 g/mol
Punto di fusione: 223…226 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006868
CAS Number: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8