Stampa…
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIA2948-10G BIA2948-25G BIA2948-5G
APOSBIA2948-10GEA 203 EUR
APOSBIA2948-10G APOSBIA2948-25G APOSBIA2948-5G
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland)
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland)
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Punto di fusione: 40…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004877
CAS Number: 3483-12-3