Stampa…
Adenosina 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 9-β-D-Ribofuranosyladenine, (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, Adenine-9-β-D-ribofuranoside, Adenine riboside
BIA2545-100G BIA2545-10G BIA2545-25G
APOSBIA2545-100GEA 87 EUR
APOSBIA2545-100G APOSBIA2545-10G APOSBIA2545-25G
Adenosina 99%
Adenosine
Endogenous neurotransmitter.
Formula: C₁₀H₁₃N₅O₄
Peso molecolare: 267.24 g/mol
Punto di fusione: 234…236 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005752
CAS Number: 58-61-7
EINECS: 200-389-9