Polivinilpirrolidone (K15), BioChemica
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
BIA2258-50G
APOSBIA2258-50GEA
36.4
EUR
APOSBIA2258-50G
Polivinilpirrolidone (K15), BioChemica
Polyvinylpyrrolidone
Formula:
(C₆H₉NO)n Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01076626 CAS Number: 9003-39-8 |