3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3′,5′-Dimethoxy-4′-hydroxyacetophenone, 4'-Hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 1-(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)ethan-1-one, Acetosyringone, 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanone
Formula:
C₁₀H₁₂O₄ Peso molecolare: 196.2 Punto di ebollizione: 335 Punto di fusione: 117…127 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008748 CAS Number: 2478-38-8 EINECS: 219-610-5 |