Stampa…
EDTA sale bisodico diidrato 0,1 M soluzione volumetrica
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Acido etilendiamminotetracetico sale bisodico biidrato
BIA181670-1L BIA181670-5L
APOSBIA181670-1LEA 43.9 EUR
APOSBIA181670-1L APOSBIA181670-5L
EDTA sale bisodico diidrato 0,1 M soluzione volumetrica
EDTA sale bisodico diidrato
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Peso molecolare: 372.24 g/mol
Punto di fusione: 255
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150037
CAS Number: 6381-92-6
Merck Index: 13,03543