Stampa…
N(α)-Acetyl-L-tryptophan 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIA1792-100G BIA1792-25G
APOSBIA1792-100GEA 59.6 EUR
APOSBIA1792-100G APOSBIA1792-25G
N(α)-Acetyl-L-tryptophan 98%
N(α)-Acetyl-L-tryptophan
Formula: C₁₃H₁₄N₂O₃
Punto di fusione: 186 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00065976
CAS Number: 1218-34-4
EINECS: 214-935-9