N-Acetyl-L-leucine
Fornitore: Apollo Scientific
BIA1765-100G
BIA1765-250G
BIA1765-25G
APOSBIA1765-100GEA
75.4
EUR
APOSBIA1765-100G
APOSBIA1765-250G
APOSBIA1765-25G
N-Acetyl-L-leucine
N-Acetyl-L-leucine
Formula:
C₈H₁₅NO₃ Punto di fusione: 187…190 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00065131 CAS Number: 1188-21-2 EINECS: 214-706-3 |