N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH)
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₇NO₃ Punto di fusione: 207…209 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00004275 CAS Number: 543-24-8 EINECS: 208-839-6 |