Stampa…
N-Acetyl-β-D-glucosamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIA1710-25G BIA1710-5G
APOSBIA1710-25GEA 132 EUR
APOSBIA1710-25G APOSBIA1710-5G
N-Acetyl-β-D-glucosamine
N-Acetyl-β-D-glucosamine
From synthetic source.
Formula: C₈H₁₅NO₆
Punto di fusione: 211…213 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00136044
CAS Number: 7512-17-6
EINECS: 231-368-2