Stampa…
Azocarmine G
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIA1501-25G
APOSBIA1501-25GEA 325 EUR
APOSBIA1501-25G
Azocarmine G
Azocarmine G
Formula: C₂₈H₁₇N₃Na₂O₆S₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042002
CAS Number: 25641-18-3