Stampa…
Alcian Blu 8GX
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Alcian Blu 8 GX
BIA1422-10G BIA1422-25G
APOSBIA1422-10GEA 120 EUR
APOSBIA1422-10G APOSBIA1422-25G
Alcian Blu 8GX
Alcian blue
C.I. 74240
Formula: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Peso molecolare: 1298.86 g/mol
Punto di fusione: 148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010720
CAS Number: 33864-99-2
EINECS: 278-333-8