Stampa…
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
BIA1373-100G BIA1373-25G BIA1373-5G
APOSBIA1373-100GEA 528 EUR
APOSBIA1373-100G APOSBIA1373-25G APOSBIA1373-5G
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₄H₇NO₂
Peso molecolare: 101,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009944
CAS Number: 22059-21-8
EINECS: 606-917-8