Sodio cloruro pure USP, BP, Ph. Eur., JP, pharma grade
Fornitore: Apollo Scientific
BIA1371-1KG
BIA1371-5KG
APOSBIA1371-1KGEA
43.5
EUR
APOSBIA1371-1KG
APOSBIA1371-5KG
Sodio cloruro pure USP, BP, Ph. Eur., JP, pharma grade
Sodio cloruro
Formula:
NaCl Punto di ebollizione: 1461 °C Punto di fusione: 801 °C Densità: 2,17 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS Number: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 |