(S)-2-(4-Aminobenzamido)pentanedioic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₁₄N₂O₅ Punto di fusione: 175 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00042821 CAS Number: 4271-30-1 EINECS: 224-261-7 |