Stampa…
Tricaine methanesulphonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIA1347-10G BIA1347-25G BIA1347-5G BIA1347-50G BIA1347-100G
APOSBIA1347-10GEA 0 EUR
APOSBIA1347-10G APOSBIA1347-25G APOSBIA1347-5G APOSBIA1347-50G APOSBIA1347-100G
Tricaine methanesulphonate 98%
Tricaine methanesulphonate
Formula: C₁₀H₁₅NO₅S
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00013176
CAS Number: 886-86-2
EINECS: 212-956-8