Stampa…
4-Amminoantipirina
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone, 4-Aminophenazone
BIA1342-100G BIA1342-500G
APOSBIA1342-100GEA 87.3 EUR
APOSBIA1342-100G APOSBIA1342-500G
4-Amminoantipirina
4-Amminoantipirina
Used in the determination of glucose in the presenceof phenol and peroxidase.
Formula: C₁₁H₁₃N₃O
Peso molecolare: 203,24 g/mol
Punto di fusione: 107…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003145
CAS Number: 83-07-8