Stampa…
Acyclovir
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,9-dihydro-2-amino-9-((2-hydroxyethoxy)methyl)-6h-purin-6-on, Acycloguanosine, 2-amino-1,9-dihydro-9-((2-hydroxyethoxy)methyl)-6h-purin-6-one, Acyclovir, 9-[(2-Hydroxyethoxy)methyl]guanine, 2-Amino-1,9-dihydro-9-((2-hydroxyethoxy)methyl)-6H-purin-6-one, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-6H-purin-6-one, Aciclovir, 2-Amino-9-((2-hydroxyethoxy)methyl)-1H-purin-6(9H)-one
BIA1250-100MG BIA1250-50MG
APOSBIA1250-100MGEA 50.9 EUR
APOSBIA1250-100MG APOSBIA1250-50MG
Acyclovir
Acyclovir
Formula: C₈H₁₁N₅O₃
Peso molecolare: 225.21 g/mol
Punto di fusione: 256…260 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00057880
CAS Number: 59277-89-3