Stampa…
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranose
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranose 1,3,4,6-Tetraacetate, (2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triyl triacetate, Pentaacetyl-β-D-glucosamine, β-D-Glucosamine pentaacetate
BIA1238-10G BIA1238-5G
APOSBIA1238-10GEA 161 EUR
APOSBIA1238-10G APOSBIA1238-5G
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranose
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-beta-D-glucopyranose
Formula: C₁₆H₂₃NO₁₀
Peso molecolare: 389,36 g/mol
Punto di fusione: 186…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00006595
CAS Number: 7772-79-4