Stampa…
Acetyl-L-carnitine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-3-Acetoxy-4-(trimethylammonio)butyrate Hydrochloride, (R)-2-Acetoxy-3-carboxy-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium chloride, Acetyl-L-carnitine HCl
BIA1225-100G BIA1225-250G BIA1225-25G
APOSBIA1225-100GEA 161 EUR
APOSBIA1225-100G APOSBIA1225-250G APOSBIA1225-25G
Acetyl-L-carnitine hydrochloride
Acetyl-L-carnitine hydrochloride
Formula: C₉H₁₇NO₄
Peso molecolare: 239,70 g/mol
Punto di fusione: 194 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00082230
CAS Number: 5080-50-2