Stampa…
N-Acetyl-D-alanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIA1217-1G BIA1217-5G
APOSBIA1217-1GEA 21.9 EUR
APOSBIA1217-1G APOSBIA1217-5G
N-Acetyl-D-alanine
N-Acetyl-D-alanine
Formula: C₅H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00063133
CAS Number: 19436-52-3
EINECS: 243-066-8