Stampa…
Fenolo equilibrated stabilizzato
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
BIA1153-250ML
APOSBIA1153-250MLEA 168 EUR
APOSBIA1153-250ML
Fenolo equilibrated stabilizzato
Fenolo
Formula: C₆H₅OH
Peso molecolare: 94,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002143
CAS Number: 108-95-2
UN: 2821
ADR: 6.1,II